(S)-(+)-2-Amino-1-butanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: D(+)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutan-1-ol
L11449.06 L11449.03
L11449.06EA 948 DKK
L11449.06 L11449.03
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol ≥98%
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Purity: 98+% CAS No.: 5856-62-2 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4525 Odour: Amine-like pH: 11.1 Boiling Point: 176-178° Beilstein Reference: 1718930 Optical Rotation: +12° (c=2 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064418
Formel: C₄H₁₁NO
Molekylvægt: 89.14 g/mol
Kogepunkt: 176…178 °C
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 0.947
Flammepunkt: 89 °C (192 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064418
CAS-nummer: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
ADR: 8 III