(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (R)-2-Aminobutan-1-ol, L(-)-2-Amino-1-butanol
244031000 244030250
ACRO244031000EA 1130 DKK
ACRO244031000 ACRO244030250
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Kogepunkt: 172…174 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 0,947 g/cm³
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064419
CAS-nummer: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4495 to 1.4535 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -6.5° to -10.5° (20°C, 589 nm) (neat)