L(+)-Vinsyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
4890.1 4890.2 4890.5
ROTH4890.1EA 0 DKK
ROTH4890.1 ROTH4890.2 ROTH4890.5
L(+)-Vinsyre
L(+)-Vinsyre
Formel: C₄H₆O₆
Molekylvægt: 150.09 g/mol
Kogepunkt: 399
Smeltepunkt: 168…170 °C
Massefylde: 1.759 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 150 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064207
CAS-nummer: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM