L(+)-Vinsyre, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
MQ300
1.00804.0250
1.00804.1000
1.00804.5000
1.00804.9050
1.00804.0250EA
567
DKK
1.00804.0250
1.00804.1000
1.00804.5000
1.00804.9050
L(+)-Vinsyre, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for, Supelco®
L(+)-Vinsyre
Formel:
C₄H₆O₆ Molekylvægt: 150.09 g/mol Kogepunkt: 399 Smeltepunkt: 168…170 °C Massefylde: 1.759 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 150 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064207 CAS-nummer: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH: 01-2119537204-47 Merck Index: 13,09158 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 1390 g/l (20 °C) |
Melting Point | 168 - 170 °C |
Molar Mass | 150.08 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Flash Point | 210 °C |
Density | 1.76 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1.6 (100 g/l, H2O, 25 °C) |
Ignition Point | 425 °C |