(S)-(-)-Æblesyre for racemat separation, til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00384.0010 8.00384.0050 8.00384.1000 8.00384.0500 8.00384.0005
8.00384.0010EA 316 DKK
8.00384.0010 8.00384.0050 8.00384.1000 8.00384.0500 8.00384.0005
(S)-(-)-Æblesyre for racemat separation, til syntese, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Æblesyre
Formel: C₄H₆O₅
Kogepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 101…104 °C
Massefylde: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064213
CAS-nummer: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 160 g/l (20 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 140 °C (decomposition)
Density 1.60 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)