L (+)-Glutaminsyre
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A1704.9010
A1704.1000
APLIA1704.9010EA
0
DKK
APLIA1704.9010
A1704.1000
L (+)-Glutaminsyre
L (+)-Glutaminsyre
Formel:
HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H Kogepunkt: 325 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 160 °C Massefylde: 1,538 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002634 CAS-nummer: 56-86-0 EINECS: 200-293-7 Merck Index: 13,04482 |