L (+)-Aspartinsyre
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(S)-(+)-Aminosuccinic acid (S)-Aminobutanedioic acid (S)-Aminosuccinic acid H-Asp-OH L-Asparaginic acid L(+)-Aspartic acid, (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, L-Aspartic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
14180.02
14180.03
SERA14180.02EA
395.6
DKK
SERA14180.02
SERA14180.03
L (+)-Aspartinsyre
L (+)-Aspartinsyre
Formel:
C₄H₇NO₄ Molekylvægt: 133.1 g/mol Kogepunkt: 311 Smeltepunkt: 251 Massefylde: 1.6613 g/cm³ (13 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002616 CAS-nummer: 56-84-8 EINECS: 200-291-6 Merck Index: 13,00845 |