L (+)-Aspartinsyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-(+)-Aminosuccinic acid (S)-Aminobutanedioic acid (S)-Aminosuccinic acid H-Asp-OH L-Asparaginic acid L(+)-Aspartic acid, (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, L-Aspartic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
T202.1 T202.2 T202.3
ROTHT202.1EA 212.73 DKK
ROTHT202.1 ROTHT202.2 ROTHT202.3
L (+)-Aspartinsyre
L (+)-Aspartinsyre
Formel: C₄H₇NO₄
Molekylvægt: 133.1 g/mol
Kogepunkt: 311
Smeltepunkt: 251
Massefylde: 1.6613 g/cm³ (13 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002616
CAS-nummer: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845