Natriumgluconat, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Natrium D-gluconat
27871.295EA 453 DKK
27871.295 27871.460
Natriumgluconat, TECHNICAL
Natriumgluconat
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Molekylvægt: 218.14 g/mol
Smeltepunkt: 170…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064210
CAS-nummer: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Merck Index: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Identification Passes test