Natriumgluconat E576, USP, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Natrium D-gluconat
8.17054.1000 8.17054.5000 8.17054.9050
8.17054.1000EA 0 DKK
8.17054.1000 8.17054.5000 8.17054.9050
Natriumgluconat E576, USP, SAFC®
Natriumgluconat
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Molekylvægt: 218.14 g/mol
Smeltepunkt: 170…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064210
CAS-nummer: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Merck Index: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM