L(+)-Mælkesyre, anhydrous 98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
Purity: 98%
CAS No.: 79-33-4
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₃H₆O₃ Kogepunkt: 119 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 52…54 °C Massefylde: 1,22 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00064266 CAS-nummer: 79-33-4 EINECS: 201-196-2 Merck Index: 14,5337 |