L(+)-Cystein, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02838.0025 1.02838.0100 1.02838.1000 1.02838.9010
1.02838.0025EA 372 DKK
1.02838.0025 1.02838.0100 1.02838.1000 1.02838.9010
L(+)-Cystein, Millipore®
L-Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Molekylvægt: 121.16 g/mol
Kogepunkt: 254
Smeltepunkt: 115
Massefylde: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064306
CAS-nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810