L(+)-Cystein, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
243005-1
243005-1EA 10640 DKK
243005-1
L(+)-Cystein, Millipore®
L-Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Molekylvægt: 121.16 g/mol
Kogepunkt: 254
Smeltepunkt: 115
Massefylde: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064306
CAS-nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810