L-Arginin hydrochlorid, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01543.1000 1.01543.9010
1.01543.1000EA 2650 DKK
1.01543.1000 1.01543.9010
L-Arginin hydrochlorid, Millipore®
L-Arginin hydrochlorid
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Smeltepunkt: 218 °C
Massefylde: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064550
CAS-nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785