L(+)-Arginin Ph. Eur., USP, pure
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH
A1345.0500 A1345.1000
A1345.0500EA 1460 DKK
A1345.0500 A1345.1000
L(+)-Arginin Ph. Eur., USP, pure
L(+)-Arginin
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Molekylvægt: 174.2 g/mol
Kogepunkt: 368
Smeltepunkt: 238
Massefylde: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002635
CAS-nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785