L(+)-Glutamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16016.0025 8.16016.0100
8.16016.0025EA 309 DKK
8.16016.0025 8.16016.0100
L(+)-Glutamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutamin
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Molekylvægt: 146.15 g/mol
Kogepunkt: 355
Smeltepunkt: 185…186 °C
Massefylde: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008044
CAS-nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 100 g/l (40 °C)
Melting Point 185 - 186 °C
Molar Mass 146.15 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
pH 4.0 - 6.0 (25 g/l, H2O, 20 °C)