L(+)-Glutamin, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00289.1000
1.00289.9010
1.00289.1000EA
3720
DKK
1.00289.1000
1.00289.9010
L(+)-Glutamin, Millipore®
L(+)-Glutamin
Formel:
C₅H₁₀N₂O₃ Molekylvægt: 146.15 g/mol Kogepunkt: 355 Smeltepunkt: 185…186 °C Massefylde: 1.5326 g/cm³ (130 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008044 CAS-nummer: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 Merck Index: 13,04484 |