L(+)-Glutamin, powder, not sterile
Leverandør: Biowest
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
P1012-500GR P1012-1KG
P1012-500GREA 0 DKK
P1012-500GR P1012-1KG
L(+)-Glutamin, powder, not sterile
L(+)-Glutamin
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Molekylvægt: 146.15 g/mol
Kogepunkt: 355
Smeltepunkt: 185…186 °C
Massefylde: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008044
CAS-nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM