N-Acetyl-L-cystein, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.12422.0025 1.12422.0100 1.12422.1000 1.12422.9010
1.12422.0025EA 335 DKK
1.12422.0025 1.12422.0100 1.12422.1000 1.12422.9010
N-Acetyl-L-cystein, Millipore®
N-Acetyl-L-cystein
Formel: C₅H₉NO₃S
Kogepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 106…108 °C
Massefylde: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004880
CAS-nummer: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090