Nikkelsulfat hexahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
T111.1 T111.2
ROTHT111.1EA 610.86 DKK
ROTHT111.1 ROTHT111.2
Nikkelsulfat hexahydrat
Nikkelsulfat hexahydrat
Formel: NiSO₄·6H₂O
Molekylvægt: 262.85 g/mol
Smeltepunkt: 840
Massefylde: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149813
CAS-nummer: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN nummer: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06541