Nikkelsulfat hexahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06727.0100
1.06727.0250
1.06727.1000
1.06727.0100EA
739
DKK
1.06727.0100
1.06727.0250
1.06727.1000
Nikkelsulfat hexahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Nikkelsulfat hexahydrat
Formel:
NiSO₄·6H₂O Molekylvægt: 262.85 g/mol Smeltepunkt: 840 Massefylde: 2.07 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149813 CAS-nummer: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,06541 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 650 g/l (20 °C) |
Melting Point | 53 °C |
Molar Mass | 262.86 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 2.07 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.3 - 4.7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |