Nikkelsulfat hexahydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06726.1000 1.06726.9050
1.06726.1000EA 2020 DKK
1.06726.1000 1.06726.9050
Nikkelsulfat hexahydrat, Supelco®
Nikkelsulfat hexahydrat
Formel: NiSO₄·6H₂O
Smeltepunkt: 840 °C
Massefylde: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149813
CAS-nummer: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06541