Jern (II) sulfat heptahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
P015.1
P015.2
P015.5
ROTHP015.1EA
305.12
DKK
ROTHP015.1
ROTHP015.2
ROTHP015.5
Jern (II) sulfat heptahydrat
Jern (II) sulfat heptahydrat
Formel:
FeSO₄·7H₂O Smeltepunkt: 64 °C Massefylde: 1,9 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149719 CAS-nummer: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Merck Index: 13,04091 |