Jern (II) sulfat heptahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
3722.1 3722.2 3722.5
ROTH3722.1EA 0 DKK
ROTH3722.1 ROTH3722.2 ROTH3722.5
Jern (II) sulfat heptahydrat
Jern (II) sulfat heptahydrat
Formel: FeSO₄·7H₂O
Molekylvægt: 278.02 g/mol
Smeltepunkt: 64
Massefylde: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149719
CAS-nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091