Jern (II) sulfat heptahydrat ≥96%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
24237.294EA 280 DKK
24237.294 24237.363
Jern (II) sulfat heptahydrat ≥96%, TECHNICAL
Jern (II) sulfat heptahydrat
Formel: FeSO₄·7H₂O
Smeltepunkt: 64 °C
Massefylde: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149719
CAS-nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 96 %