Ruthenium(IV)oxid hydrat ≥99.99% (metals basis) Ru 54-60%, Premion®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
43403.14 43403.03 43403.06
43403.14EA 26610 DKK
43403.14 43403.03 43403.06
Ruthenium(IV)oxid hydrat ≥99.99% (metals basis) Ru 54-60%, Premion®
Ruthenium(IV)oxid hydrat
Formel: O₂Ru·H₂O
Smeltepunkt: 1200 °C (subl.)
Massefylde: 6,97 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149846
CAS-nummer: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6
UN nummer: 1479
ADR: ,