Platinium(IV)oxid hydrat Pt 79-84%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
211920010
211920050
211920250
ACRO211920010EA
1490
DKK
ACRO211920010
ACRO211920050
ACRO211920250
Platinium(IV)oxid hydrat Pt 79-84%
Platinium(IV)oxid hydrat
Formel:
O₂Pt·H₂O Smeltepunkt: 450 °C Massefylde: 10,2 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00066964 CAS-nummer: 52785-06-5 EINECS: 215-223-0 UN nummer: 1479 ADR: 5.1,I Merck Index: 12,07686 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Brown to black Powder |
Assay | 79 to 84 % (Pt) |
Surface area | ≥90 m²/g (BET) |