Platinium(IV)oxid monohydrat 99.8% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
211930010
211932500
211930050
ACRO211930010EA
1710
DKK
ACRO211930010
ACRO211932500
ACRO211930050
Platinium(IV)oxid monohydrat 99.8% (trace metals basis)
Platinium(IV)oxid monohydrat
Formel:
O₂Pt·1H₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00066964 CAS-nummer: 12137-21-2 EINECS: 215-223-0 UN nummer: 1479 ADR: 5.1,I |