Nikkeldinitrat hexahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06721.0100 1.06721.0250 1.06721.1000
1.06721.0100EA 543 DKK
1.06721.0100 1.06721.0250 1.06721.1000
Nikkeldinitrat hexahydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Nikkeldinitrat hexahydrat
Formel: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Molekylvægt: 290.79 g/mol
Kogepunkt: 137
Smeltepunkt: 56.7
Massefylde: 2.05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149805
CAS-nummer: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN nummer: 2725
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,06596
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 940 g/l (20 °C)
Melting Point 56.7 °C
Molar Mass 290.81 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 136.7 °C (1013 hPa)
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer