Jern (III) nitrat nonahydrat ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
24174.296EA 559 DKK
24174.296 24174.365
Jern (III) nitrat nonahydrat ≥98%, TECHNICAL
Jern (III) nitrat nonahydrat
Formel: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Kogepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 47 °C
Massefylde: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149708
CAS-nummer: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN nummer: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04057
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %