Cobaltnitrat hexahydrat ≥96%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
22910.264EA 839 DKK
22910.264 22910.468
Cobaltnitrat hexahydrat ≥96%, TECHNICAL
Cobaltnitrat hexahydrat
Formel: Co(NO₃)₂·6H₂O
Smeltepunkt: 57 °C
Massefylde: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149647
CAS-nummer: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN nummer: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 96 %