Nikkeldichlorid hexahydrat
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Nickel dichloride hexahydrate
0215582591 0215582590
ICNA0215582591EA 1120 DKK
ICNA0215582591 ICNA0215582590
Nikkeldichlorid hexahydrat
Nikkeldichlorid hexahydrat
Soluble in water(100 mg/ml) and alcohol.
Formel: NiCl₂·6H₂O
Molekylvægt: 237.69 g/mol
Smeltepunkt: 140
Massefylde: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149809
CAS-nummer: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN nummer: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529