Nikkeldichlorid hexahydrat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Nickel dichloride hexahydrate
A14366.0B
A14366.0I
A14366.30
A14366.0BEA
1240
DKK
A14366.0B
A14366.0I
A14366.30
Nikkeldichlorid hexahydrat ≥98%
Nikkeldichlorid hexahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 7791-20-0
Molecular Formula: Cl2Ni.6H2O
Formula Weight: 237.71 (129.60anhy)
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 140° -H2O
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149809
Formel:
NiCl₂·6H₂O Molekylvægt: 237.69 g/mol Smeltepunkt: 140 °C (-H₂O) Massefylde: 1.92 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149809 CAS-nummer: 7791-20-0 EINECS: 231-743-0 UN nummer: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6505 |