Jern (III) chlorid hexahydrat 97% ACS, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
236489-100G 236489-500G
236489-100GEA 360 DKK
236489-100G 236489-500G
Jern (III) chlorid hexahydrat 97% ACS, Fluka™
Jern (III) chlorid hexahydrat
Formel: FeCl₃·6H₂O
Kogepunkt: 280…285 °C
Smeltepunkt: 37 °C
Massefylde: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149712
CAS-nummer: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 97.0 - 102.0 %
Insoluble in acid Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Copper (Cu) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Zinc (Zn) Max. 0.003 %
Iron (Fe 2⁺) Max. 0.002 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.01 %
Total phosphorus (as PO₄) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %