Jern (III) chlorid hexahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
7119.1 7119.2 7119.5
ROTH7119.1EA 0 DKK
ROTH7119.1 ROTH7119.2 ROTH7119.5
Jern (III) chlorid hexahydrat
Jern (III) chlorid hexahydrat
Formel: FeCl₃·6H₂O
Kogepunkt: 280…285 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 37 °C
Massefylde: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149712
CAS-nummer: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM