Jern (III) chlorid hexahydrat 99+%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
125030010
125030025
125030050
125030250
ACRO125030010EA
1340
DKK
ACRO125030010
ACRO125030025
ACRO125030050
ACRO125030250
Jern (III) chlorid hexahydrat 99+%, ekstra ren
Jern (III) chlorid hexahydrat
Formel:
FeCl₃·6H₂O Kogepunkt: 280…285 °C Smeltepunkt: 37 °C Massefylde: 1,82 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149712 CAS-nummer: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN nummer: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,04048 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Yellow to brown Granules or lumps |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤1500 ppm |
Ferrous iron (Fe 2+) | ≤0.9 % |
Acidity (HCl) | ≤0.8 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (10 g in 50 ml H2O:HCl (49:1)) |