Cobaltdichlorid hexahydrat
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
1.02533.1000 1.02533.9025
1.02533.1000EA 4500 DKK
1.02533.1000 1.02533.9025
Cobaltdichlorid hexahydrat
Cobaltdichlorid hexahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
Kogepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 56 °C
Massefylde: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149652
CAS-nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462