Mangansulfat monohydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
X890.1 X890.2 X890.3
ROTHX890.1EA 573.69 DKK
ROTHX890.1 ROTHX890.2 ROTHX890.3
Mangansulfat monohydrat
Mangansulfat monohydrat
Formel: MnSO₄·1H₂O
Smeltepunkt: 700 °C
Massefylde: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00149159
CAS-nummer: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763