Mangansulfat monohydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
4487.1 4487.2
ROTH4487.1EA 0 DKK
ROTH4487.1 ROTH4487.2
Mangansulfat monohydrat
Mangansulfat monohydrat
Formel: MnSO₄·1H₂O
Smeltepunkt: 700 °C
Massefylde: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00149159
CAS-nummer: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763