Mangan(II)nitrat hexahydrat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Manganous nitrate hexahydrate
L14040.14 L14040.22 L14040.36
L14040.14EA 322 DKK
L14040.14 L14040.22 L14040.36
Mangan(II)nitrat hexahydrat ≥98%
Mangan(II)nitrat hexahydrat
Formel: Mn(NO₃)₂·6H₂O
Molekylvægt: 287.04 g/mol
Smeltepunkt: 24.9
Massefylde: 1.72 g/cm³ (30 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 17141-63-8
EINECS: 233-828-8
UN nummer: 2724
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,05756