Mangan(II)nitrat tetrahydrat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Manganous nitrate tetrahydrate, Manganese dinitrate tetrahydrate
MQ300
1.05940.0500
1.05940.1000
1.05940.9025
1.05940.0500EA
967
DKK
1.05940.0500
1.05940.1000
1.05940.9025
Mangan(II)nitrat tetrahydrat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Mangan(II)nitrat tetrahydrat
Formel:
Mn(NO₃)₂·4H₂O Molekylvægt: 251.01 g/mol Smeltepunkt: 37 Massefylde: 2.115 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149789 CAS-nummer: 20694-39-7 EINECS: 233-828-8 UN nummer: 2724 ADR: 5.1 III |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 3800 g/l (20 °C) |
Melting Point | 37 °C |
Molar Mass | 251.01 g/mol |
Bulk Density | 750 - 950 kg/m3 |
Density | 2.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |