Mangan(II)chlorid tetrahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T881.1 T881.2
ROTHT881.1EA 384.2 DKK
ROTHT881.1 ROTHT881.2
Mangan(II)chlorid tetrahydrat
Mangan(II)chlorid tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Kogepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 58…59 °C
Massefylde: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149792
CAS-nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751