Chrom (III) chlorid hexahydrat
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Chromium trichloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate
1.02487.1000 1.02487.9050
1.02487.1000EA 1120 DKK
1.02487.1000 1.02487.9050
Chrom (III) chlorid hexahydrat
Chrom (III) chlorid hexahydrat
Formel: CrCl₃·6H₂O
Molekylvægt: 266.45 g/mol
Smeltepunkt: 85
Massefylde: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149660
CAS-nummer: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02242