Zinksulfat heptahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T884.1 T884.2 T884.3
ROTHT884.1EA 347.08 DKK
ROTHT884.1 ROTHT884.2 ROTHT884.3
Zinksulfat heptahydrat
Zinksulfat heptahydrat
Formel: ZnSO₄·7H₂O
Smeltepunkt: 100 °C
Massefylde: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149894
CAS-nummer: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293