Zinksulfat heptahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
K301.1
K301.2
K301.5
ROTHK301.1EA
242.46
DKK
ROTHK301.1
ROTHK301.2
ROTHK301.5
Zinksulfat heptahydrat
Zinksulfat heptahydrat
Formel:
ZnSO₄·7H₂O Smeltepunkt: 100 °C Massefylde: 1,97 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149894 CAS-nummer: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,10293 |