Zinksulfat heptahydrat 99, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
29247.292EA 473 DKK
29247.292 29247.361
Zinksulfat heptahydrat 99, GPR RECTAPUR®
Zinksulfat heptahydrat
Formel: ZnSO₄·7H₂O
Molekylvægt: 287.54 g/mol
Smeltepunkt: 100
Massefylde: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149894
CAS-nummer: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10293
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm