Zinksulfat heptahydrat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12915.0C A12915.0E A12915.36
A12915.0CEA 3760 DKK
A12915.0C A12915.0E A12915.36
Zinksulfat heptahydrat ≥98%
Zinksulfat heptahydrat
Purity: 98% CAS No.: 7446-20-0 Molecular Formula: O4SZn.7H2O Formula Weight: 287.54 (161.43anhy) pH: 4.4-6 Melting Point: 100° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149894
Formel: ZnSO₄·7H₂O
Smeltepunkt: 100 °C
Massefylde: 1,97
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149894
CAS-nummer: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,10159