Zinksulfat heptahydrat 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12915.0C
A12915.0E
A12915.36
A12915.0CEA
3760
DKK
A12915.0C
A12915.0E
A12915.36
Zinksulfat heptahydrat 98
Zinksulfat heptahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 7446-20-0
Molecular Formula: O4SZn.7H2O
Formula Weight: 287.54 (161.43anhy)
pH: 4.4-6
Melting Point: 100°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149894
Formel:
ZnSO₄·7H₂O Molekylvægt: 287.54 g/mol Smeltepunkt: 100 Massefylde: 1.97 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149894 CAS-nummer: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,10159 |