Zinksulfat monohydrat (35,5% Zn)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
14160.A1 14160.A7
14160.A1EA 871 DKK
14160.A1 14160.A7
Zinksulfat monohydrat (35,5% Zn)
Zinksulfat monohydrat
CAS No.: 7446-19-7 Molecular Formula: ZnSO4.H2O Formula Weight: 179.45 (161.43anhy) Physical Form: Coarse Powder Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,10159 MDL No.: MFCD00149893
Formel: ZnSO₄·1H₂O
Molekylvægt: 179.45 g/mol
Massefylde: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149893
CAS-nummer: 7446-19-7
EINECS: 231-793-3
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,10213