Kviksølv(II)nitrat monohydrat ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercury(II) nitrate hydrate, Mercury dinitrate monohydrate
MQ300
1.04439.0050 1.04439.0250
1.04439.0050EA 864 DKK
1.04439.0050 1.04439.0250
Kviksølv(II)nitrat monohydrat ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Kviksølv(II)nitrat monohydrat
Formel: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Molekylvægt: 342.62 g/mol
Smeltepunkt: 79
Massefylde: 4.3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149736
CAS-nummer: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN nummer: 1625
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Residue after reduction ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur